Learn More
2,6-Diphenylphenol, TRC
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | 2,6-Diphenylphenol |
| Quantità | 1 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C18H14O/c19-18-16(14-8-3-1-4-9-14)12-7-13-17(18)15-10-5-2-6-11-15/h1-13,19H |
| Peso formulazione | 246.1045 |