Learn More
2,6-Divanillylidenecyclohexanone, TRC
Codice prodotto. 30382531
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
5 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
1mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30382531 10 mg -
30382173 5 mg -
30381994 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30382531 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD49447810MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 579-23-7
Formula molecolare C22H22O5
Molecular Weight (g/mol) 366.4
Sinonimo 2,6-Bis[(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)methylene]cyclohexanone, 2,6-Bis(4-hydroxy-3-methoxybenzylidene)cyclohexanone, Beveno, Curcumoid, Cyclovalon, Cyclovalone, Cycvalon, Cyqualon, DVC, Divanil, Divanilliden cyclohexanone, Divanon, Flavugal, GT 18, NSC 26727, NSC 652893, Tsikvalon, Vanilone
SMILES COc1cc(C=C2CCCC(=Cc3ccc(O)c(OC)c3)C2=O)ccc1O
Specifica
Materiale o nome chimico 2,6-Divanillylidenecyclohexanone
Quantità 10 mg
InChI Formula InChI=1S/C22H22O5/c1-26-20-12-14(6-8-18(20)23)10-16-4-3-5-17(22(16)25)11-15-7-9-19(24)21(13-15)27-2/h6-13,23-24H,3-5H2,1-2H3/b16-10+,17-11+