Learn More
2,6-Lutidine, TRC
Codice prodotto. 30481323
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30481323 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30481323 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCL4765001G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2,6-Lutidine
CAS 108-48-5
Note sul grado di purezza HPLC
Formula molecolare C7 H9 N
Quantità 1 g
Sinonimo 2,6-Lutidine (8CI), 2,6-Dimethylpyridine, NSC 2155, α,α'-Dimethylpyridine, α,α'-Lutidine
InChI Formula InChI=1S/C7H9N/c1-6-4-3-5-7(2)8-6/h3-5H,1-2H3
SMILES Cc1cccc(C)n1
IUPAC Name 2,6-dimethylpyridine
Molecular Weight (g/mol) 107.15
Peso formulazione 107.0735
Percent Purity >95