Learn More
2-(6-Methoxy-1-benzofuran-3-yl)acetic acid, 97%, Thermo Scientific™
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-(6-Methoxy-1-benzofuran-3-yl)acetic acid |
| CAS min. % | 97.0 |
| Intervallo percentuale saggio | 97% |
| Imballaggio | Amber Glass Bottle |
| Quantità | 1 g |
| Peso formulazione | 206.2 |
| Percent Purity | 97% |