missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-((6-Methoxy-3-methyl-2,4-dioxo-3,4-dihydropyrimidine-1(2H)-yl)methyl)benzonitrile, TRC

Codice prodotto. 30474512
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30474512 100 mg 100mg
30470326 50 mg 50mg
30476436 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30474512 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM330608100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificatori chimici

CAS 2514763-78-9
Formula molecolare C14H13N3O3
Molecular Weight (g/mol) 271.27
Sinonimo Alogliptin impurity
IUPAC Name 2-[(6-methoxy-3-methyl-2,4-dioxopyrimidin-1-yl)methyl]benzonitrile
SMILES COC1=CC(=O)N(C)C(=O)N1Cc2ccccc2C#N

Specifica

Materiale o nome chimico 2-((6-Methoxy-3-methyl-2,4-dioxo-3,4-dihydropyrimidine-1(2H)-yl)methyl)benzonitrile
Quantità 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C14H13N3O3/c1-16-12(18)7-13(20-2)17(14(16)19)9-11-6-4-3-5-10(11)8-15/h3-7H,9H2,1-2H3
Peso formulazione 271.0957
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.