Learn More
2-((6-Methoxy-3-methyl-2,4-dioxo-3,4-dihydropyrimidine-1(2H)-yl)methyl)benzonitrile, TRC
Codice prodotto. 30476436
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30476436 10 mg 10mg
30474512 100 mg 100mg
30470326 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30476436 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM33060810MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2514763-78-9
Formula molecolare C14H13N3O3
Molecular Weight (g/mol) 271.27
Sinonimo Alogliptin impurity
IUPAC Name 2-[(6-methoxy-3-methyl-2,4-dioxopyrimidin-1-yl)methyl]benzonitrile
SMILES COC1=CC(=O)N(C)C(=O)N1Cc2ccccc2C#N
Specifica
Materiale o nome chimico 2-((6-Methoxy-3-methyl-2,4-dioxo-3,4-dihydropyrimidine-1(2H)-yl)methyl)benzonitrile
Quantità 10 mg
InChI Formula InChI=1S/C14H13N3O3/c1-16-12(18)7-13(20-2)17(14(16)19)9-11-6-4-3-5-10(11)8-15/h3-7H,9H2,1-2H3
Peso formulazione 271.0957