Learn More
2,6-Pyridinedicarboxaldehyde, 97%
Codice prodotto. 10714122 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10714122 1 g Bottiglia in vetro 1g
10220320 250 mg Bottiglia in vetro 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10714122 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 437750010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 5431-44-7 | C7H5NO2 | 135.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5431-44-7
Formula molecolare C7H5NO2
Molecular Weight (g/mol) 135.12
InChI Key PMWXGSWIOOVHEQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,6-pyridinedicarboxaldehyde, 2,6-diformylpyridine, 2,6-pyridine dialdehyde, 2,6-pyridinedicarbaldehyde, pubchem22285, acmc-1ap0d, pyda72, 2,6-pyridinedicarboxadehyde, 2,6-pyridine dicarboxaldehyde, 2,6-pyridinedicarbaldehyde #
PubChem CID 79485
IUPAC Name pyridine-2,6-dicarbaldehyde
SMILES C1=CC(=NC(=C1)C=O)C=O
Specifica
Materiale o nome chimico 2, 6-Pyridinedicarboxaldehyde
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 123.3°C to 124.5°C
Colore Tan to White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 g
Peso formulazione 135.12
Percent Purity 97%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2,6-Pyridinedicarboxaldehyde
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.