Learn More
2,6-Pyridinedicarboxaldehyde, TRC
Codice prodotto. 30417434
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30417434 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30417434 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP991585250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Materiale o nome chimico 2,6-Pyridinedicarboxaldehyde
CAS 5431-44-7
Formula molecolare C7H5NO2
Quantità 250 mg
Sinonimo 2,6-Bis(formyl)pyridine, 2,6-Diformylpyridine, 2,6-Pyridinedialdehyde, NSC 13393, Pyridine-2,6-dicarbaldehyde
InChI Formula InChI=1S/C7H5NO2/c9-4-6-2-1-3-7(5-10)8-6/h1-5H
SMILES O=CC1=CC=CC(C=O)=N1
IUPAC Name pyridine-2,6-dicarbaldehyde
Molecular Weight (g/mol) 135.12
Peso formulazione 135.03