Learn More
2,6-Pyridinedicarboxylic Acid, 99%
Codice prodotto. 10573681 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
10573681 25 g 25g
10103570 100 g 100g
10064043 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10573681 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 131880250
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 499-83-2 | C7H5NO4 | 167.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 499-83-2
Molecular Weight (g/mol) 167.12
Numero MDL MFCD00006299
InChI Key WJJMNDUMQPNECX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,6-pyridinedicarboxylic acid, dipicolinic acid, 2,6-dipicolinic acid, dipicolinate, 2,6-dicarboxypyridine, 2,6-pyridinedicarboxylate, unii-ue81s5cq0g, 2,6-pyridinedicarboxylicacid, ue81s5cq0g, 2,6-pyridinedicarboxylic acid dipicolinic acid
PubChem CID 10367
ChEBI CHEBI:46837
IUPAC Name pyridine-2,6-dicarboxylic acid
SMILES C1=CC(=NC(=C1)C(=O)O)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 2, 6-Pyridinedicarboxylic acid
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 248°C to 250°C
Colore White
Punto d'infiammabilità 188°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Plastic bottle
Formula molecolare C7H5NO4
Formula lineare (C5H3N)(COOH)2
Quantità 25 g
Beilstein 22, 154
Informazioni di solubilità Solubility in water: 5g/L (20°C). Other solubilities: soluble in boiling water,soluble in boiling ethanol
Peso formulazione 167.12
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2,6-Pyridinedicarboxylic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.