Learn More
2,6-Pyridinedicarboxylic Acid, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3737291
17.73 EUR valido fino al 2024-03-29
Usa il codice promo "21615" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”21615” to get your promotional price
499-83-2
167.12
MFCD00006299
WJJMNDUMQPNECX-UHFFFAOYSA-N
2,6-pyridinedicarboxylic acid, dipicolinic acid, 2,6-dipicolinic acid, dipicolinate, 2,6-dicarboxypyridine, 2,6-pyridinedicarboxylate, unii-ue81s5cq0g, 2,6-pyridinedicarboxylicacid, ue81s5cq0g, 2,6-pyridinedicarboxylic acid dipicolinic acid
10367
CHEBI:46837
pyridine-2,6-dicarboxylic acid
C1=CC(=NC(=C1)C(=O)O)C(=O)O
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”21615” to get your promotional price
499-83-2
167.12
MFCD00006299
WJJMNDUMQPNECX-UHFFFAOYSA-N
2,6-pyridinedicarboxylic acid, dipicolinic acid, 2,6-dipicolinic acid, dipicolinate, 2,6-dicarboxypyridine, 2,6-pyridinedicarboxylate, unii-ue81s5cq0g, 2,6-pyridinedicarboxylicacid, ue81s5cq0g, 2,6-pyridinedicarboxylic acid dipicolinic acid
10367
CHEBI:46837
pyridine-2,6-dicarboxylic acid
C1=CC(=NC(=C1)C(=O)O)C(=O)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico 2, 6-Pyridinedicarboxylic acid
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 248°C to 250°C
Colore White
Punto d'infiammabilità 188°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Plastic bottle
Formula molecolare C7H5NO4
Formula lineare (C5H3N)(COOH)2
Quantità 25 g
Beilstein 22, 154
Informazioni di solubilità Solubility in water: 5g/L (20°C). Other solubilities: soluble in boiling water,soluble in boiling ethanol
Peso formulazione 167.12
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2,6-Pyridinedicarboxylic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.