Learn More
2,6-Pyridinedicarboxylic acid chloride, 97%
Codice prodotto. 10615412 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10615412 25 g Bottiglia in vetro 25g
10448540 5 g Bottiglia in vetro 5g
10249643 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10615412 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 162130250
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 3739-94-4 | C7H3Cl2NO2 | 204.01 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3739-94-4
Formula molecolare C7H3Cl2NO2
Molecular Weight (g/mol) 204.01
Numero MDL MFCD00006289
InChI Key GWHOGODUVLQCEB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,6-pyridinedicarbonyl dichloride, 2,6-pyridinedicarboxylic acid chloride, pyridine-2,6-dicarbonyl dichloride, 2,6-pyridinedicarbonyl chloride, pyridine-2,6-dicarboxylic acid chloride, 2,6-pyridinedicarboxylicacidchloride, pyridine-2,6-dicarboyl dichloride, 2,6-pyridinedicarbony chloride, pubchem13243, tpc-i153
PubChem CID 77335
IUPAC Name pyridine-2,6-dicarbonyl chloride
SMILES C1=CC(=NC(=C1)C(=O)Cl)C(=O)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 2, 6-Pyridinedicarboxylic acid chloride
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 57.0°C to 61.0°C
Colore White to Brown
Punti di ebollizione 284.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (C5H3N)(COCl)2
Quantità 25 g
Beilstein 22, 155
Peso formulazione 204.01
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Powder, Crystals or Chunks
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2,6-Pyridinedicarboxylic acid chloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.