Learn More
2,6-Pyridinedicarboxylic Acid, TraceSELECT™, ≥99.999% (metals basis), Solstice
Codice prodotto. 15617520 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15617520 25 g Plastic bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15617520 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 9425625G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Materiale o nome chimico 2,6-Pyridinedicarboxylic acid
CAS 499-83-2
Colore White
Imballaggio Plastic bottle
Formula molecolare C7H5NO4
Numero MDL MFCD00006299
Quantità 25 g
Numero UN NONH for all modes of transport
Beilstein 131629
Sinonimo 2,6-pyridinedicarboxylic acid, dipicolinic acid, 2,6-dipicolinic acid, dipicolinate, 2,6-dicarboxypyridine, 2,6-pyridinedicarboxylate, unii-ue81s5cq0g, 2,6-pyridinedicarboxylicacid, ue81s5cq0g, 2,6-pyridinedicarboxylic acid dipicolinic acid
InChI Key WJJMNDUMQPNECX-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=NC(=C1)C(=O)O)C(=O)O
IUPAC Name pyridine-2,6-dicarboxylic acid
Molecular Weight (g/mol) 167.12
PubChem CID 10367
ChEBI CHEBI:46837
Peso formulazione 167.12g/mol
Percent Purity ≥99.999% (metals basis)
Grado TraceSELECT
Forma fisica Crystalline