Learn More
2-(7-Bromoheptyloxy)tetrahydropyran, TRC
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | 2-(7-Bromoheptyloxy)tetrahydropyran |
| CAS | 10160-25-5 |
| Formula molecolare | C12H23BrO2 |
| Quantità | 1 g |
| Sinonimo | 2-[(7-Bromoheptyl)oxy]tetrahydro-2H-pyran, 1-Bromo-7-(tetrahydropyranyloxy)heptane, 1-Tetrahydropyranyloxy-7-bromoheptane, 7-Bromo-1-(tetrahydropyranyloxy)heptane, 7-Bromo-1-heptanol Tetrahydropyranyl Ether, 7-Bromoheptyl Tetrahydropyranyl Ether |
| InChI Formula | InChI=1S/C12H23BrO2/c13-9-5-2-1-3-6-10-14-12-8-4-7-11-15-12/h12H,1-11H2 |
| SMILES | BrCCCCCCCOC1CCCCO1 |
| IUPAC Name | 2-(7-bromoheptoxy)oxane |
| Molecular Weight (g/mol) | 279.22 |
| Peso formulazione | 278.0881 |