Learn More
2,7-Dibromo-9-fluorenone, 96%
Codice prodotto. 11415670
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11415670 1 g 1g
11425670 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11415670 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H25919.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 14348-75-5 | C13H6Br2O | 337.998 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 14348-75-5
Formula molecolare C13H6Br2O
Molecular Weight (g/mol) 337.998
Numero MDL MFCD00010790
InChI Key CWGRCRZFJOXQFV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,7-dibromo-9-fluorenone, 2,7-dibromo-9h-fluoren-9-one, 2,7-dibromo-fluoren-9-one, 2,7-dibromofluorenone, 2,7-dibromo-fluorenone, 9h-fluoren-9-one, 2,7-dibromo, 2,7-dibrom-9h-fluoren-9-on, pubchem19652, acmc-209cqp, maybridge1_002427
PubChem CID 259922
IUPAC Name 2,7-dibromofluoren-9-one
SMILES C1=CC2=C(C=C1Br)C(=O)C3=C2C=CC(=C3)Br
Specifica
Materiale o nome chimico 2,7-Dibromo-9-fluorenone
Punto di fusione 195°C to 196°C
Quantità 1 g
Peso formulazione 337.99
Percent Purity 96%