Learn More
2,7-Dibromo-9H-fluorene, TRC
Codice prodotto. 30383420
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
25 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30383420 25 g
30381404 10 g
30377793 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30383420 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD42618325G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 16433-88-8
Formula molecolare C13H8Br2
Molecular Weight (g/mol) 324.01
Sinonimo 2,7-Dibromofluorene
SMILES Brc1ccc2c(Cc3cc(Br)ccc23)c1
Specifica
Materiale o nome chimico 2,7-Dibromo-9H-fluorene
Quantità 25 g
InChI Formula InChI=1S/C13H8Br2/c14-10-1-3-12-8(6-10)5-9-7-11(15)2-4-13(9)12/h1-4,6-7H,5H2
Peso formulazione 321.8993