Learn More
2,7-Dibromonapthalene, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2,7-Dibromonapthalene |
| CAS | 58556-75-5 |
| Formula molecolare | C10H6Br2 |
| Quantità | 1 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C10H6Br2/c11-9-3-1-7-2-4-10(12)6-8(7)5-9/h1-6H |
| SMILES | Brc1ccc2ccc(Br)cc2c1 |
| IUPAC Name | 2,7-dibromonaphthalene |
| Molecular Weight (g/mol) | 285.96 |
| Peso formulazione | 283.8836 |