Learn More
2,7-Dichlorofluorene, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11430608
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11430608 5 g 5g
11420608 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11430608 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B24717.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 17-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 7012-16-0 | Molecular Formula: C13H8Cl2 | Molecular Weight: 235.107 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7012-16-0
Formula molecolare C13H8Cl2
Molecular Weight (g/mol) 235.107
Numero MDL MFCD00032840
InChI Key SDPURBHAHVFTGX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,7-dichlorofluorene, 2,7-dichlor-9h-fluoren, 9h-fluorene, 2,7-dichloro, 2,7-dichiorofluorene, fluorene,7-dichloro, 9h-fluorene,7-dichloro, ksc378s9n, 2,7-dichlorofluorene 1g
PubChem CID 251987
IUPAC Name 2,7-dichloro-9H-fluorene
SMILES C1C2=C(C=CC(=C2)Cl)C3=C1C=C(C=C3)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 2,7-Dichlorofluorene
Punto di fusione >300°C (decomposition)
Quantità 5 g
Peso formulazione 235.12
Percent Purity 97%