Learn More
2,7-Dichlorofluorene, TRC
Codice prodotto. 30380124
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
2.5 g
Dimensione della confezione:
1g
2.50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30380124 2.5 g 2.50g
30374865 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30380124 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD4344652.5G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7012-16-0
Formula molecolare C13 H8 Cl2
Molecular Weight (g/mol) 235.11
Sinonimo 2,7-Dichloro-9H-fluorene, NSC 73077
IUPAC Name 2,7-dichloro-9H-fluorene
SMILES Clc1ccc2c(Cc3cc(Cl)ccc23)c1
Specifica
Materiale o nome chimico 2,7-Dichlorofluorene
Quantità 2.5 g
InChI Formula InChI=1S/C13H8Cl2/c14-10-1-3-12-8(6-10)5-9-7-11(15)2-4-13(9)12/h1-4,6-7H,5H2
Peso formulazione 234.0003