missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2',7'-Dichlorofluorescein diacetate, TRC

Codice prodotto. 30134089
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30134089 1 g 1g
30136155 50 mg 50mg
30009769 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30134089 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD4345331G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificatori chimici

CAS 2044-85-1
Formula molecolare C24H14Cl2O7
Molecular Weight (g/mol) 485.27
Sinonimo MFCD 37501, 3',6'-Bis(acetyloxy)-2',7'-dichlorospiro[isobenzofuran-1(3H),9'-[9H]xanthen]-3-one
SMILES CC(=O)Oc1cc2Oc3cc(OC(=O)C)c(Cl)cc3C4(OC(=O)c5ccccc45)c2cc1Cl

Specifica

Materiale o nome chimico 2',7'-Dichlorofluorescein diacetate
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C24H14Cl2O7/c1-11(27)30-21-9-19-15(7-17(21)25)24(14-6-4-3-5-13(14)23(29)33-24)16-8-18(26)22(31-12(2)28)10-20(16)32-19/h3-10H,1-2H3
Peso formulazione 484.0117
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.