Learn More
2',7'-Dichlorofluorescein, pure, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 191530050
Dettagli aggiuntivi : CAS : 76-54-0 Peso : 0.05500kg
Quantità 5g
Imballaggio Glass bottle
Codice prodotto. 10032600
  • 60.10€ / 5g
Spedizione stimata: 20-09-2021
Identificatori chimici
76-54-0
401.195
VFNKZQNIXUFLBC-UHFFFAOYSA-N
64944
2',7'-dichloro-3',6'-dihydroxyspiro[2-benzofuran-3,9'-xanthene]-1-one
C20H10Cl2O5
MFCD00005047
2',7'-Dichloro-3',6'-dihydroxyspiro[isobenzofuran-1(3H),9'-[9H]xanthen]-3-one
CHEBI:51596
C1=CC=C2C(=C1)C(=O)OC23C4=CC(=C(C=C4OC5=CC(=C(C=C35)Cl)O)O)Cl
Specifica
2', 7'-Dichlorofluorescein
C20H10Cl2O5
19, V,6, 461
2',7'-Dichloro-3',6'-dihydroxyspiro[isobenzofuran-1(3H),9'-[9H]xanthen]-3-one
Authentic
2',7'-dichloro-3',6'-dihydroxyspiro[2-benzofuran-3,9'-xanthene]-1-one
501 to 503nm (in 0.1N NaOH)
CHEBI:51596
401.2
Extra Pure
2000 (at lambda min.)
Brown-Red to Orange
76-54-0
MFCD00005047
15, 3076
VFNKZQNIXUFLBC-UHFFFAOYSA-N
C1=CC=C2C(=C1)C(=O)OC23C4=CC(=C(C=C4OC5=CC(=C(C=C35)Cl)O)O)Cl
401.195
64944
5% max. (110°C)
Powder
Glass bottle
0.79g/mL
5g
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • 2'',7''-Dichlorofluorescein
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/sapone.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
SDS Documenti
Certificati