Learn More
Thermo Scientific Chemicals 2',7'-Dichlorofluorescein, pure
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals ProdottiDescription
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Absorbance | 2000 (at lambda min.) |
| Materiale o nome chimico | 2', 7'-Dichlorofluorescein |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Lambda max | 501 to 503nm (in 0.1N NaOH) |
| Perdita all'essiccatura | 5% max. (110°C) |
| Imballaggio | Glass bottle |
| Beilstein | 19, V,6, 461 |
| Densità | 0.79g/mL |
| Indice di Merck | 15, 3076 |
| Colore | Brown/Red to Orange |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- 2'',7''-Dichlorofluorescein
- Attenzione
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/sapone.