Learn More
2',7'-Dichlorofluorescein Solution, Solstice
Codice prodotto. 15650580
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
Dimensione della confezione:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15650580 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15650580 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 02591500ML
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Indicator, ready-to-use
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2′,7′-Dichlorofluorescein Solution
Punto di fusione 89.5°C
Punti di ebollizione 81°C to 83°C
CAS 76-54-0
Imballaggio Glass bottle
Formula molecolare C20H10Cl2O5
Numero MDL MFCD00005047
Numero UN UN1219
Beilstein 58009
Densità 0.79g/mL at 20°C
Quantità 500 mL
Punto d'infiammabilità 12°C (53.6°F)
InChI Key VFNKZQNIXUFLBC-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)OC23C4=CC(=C(C=C4OC5=CC(=C(C=C35)Cl)O)O)Cl
IUPAC Name 2',7'-dichloro-3',6'-dihydroxyspiro[2-benzofuran-3,9'-xanthene]-1-one
Molecular Weight (g/mol) 401.195
PubChem CID 64944
ChEBI CHEBI:51596
Peso formulazione 401.2g/mol
Grado Indicator
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Propan-2-ol