Learn More
2,7-Dimethyloctane, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11470207
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11470207 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Codice prodotto. 11470207 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B21646.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-01-2027
Aggiungi al carrello
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
CAS: 1072-16-8 | Molecular Formula: C10H22 | Molecular Weight: 142.286 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1072-16-8
Formula molecolare C10H22
Molecular Weight (g/mol) 142.286
Numero MDL MFCD00049100
InChI Key KEVMYFLMMDUPJE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo octane, 2,7-dimethyl, diisoamyl, 2,7dimethyloctane, diisopentyl, octane,7-dimethyl, 2,7-dimethyl-octane, acmc-1bq62
PubChem CID 14070
IUPAC Name 2,7-dimethyloctane
SMILES CC(C)CCCCC(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico 2,7-Dimethyloctane
Punto di fusione -55°C
Densità 0.72
Punti di ebollizione 159°C to 160°C
Formula lineare (CH3)2CH(CH2)4CH(CH3)2
Indice di rifrazione 1.409
Quantità 1 g
Numero UN UN3295
Peso formulazione 142.29
Percent Purity 98%