Learn More
2,7-Dimethylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10151162
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10151162 1 g Amber Glass Bottle 1g
10427042 10 g Amber Glass Bottle 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10151162 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore KM01560DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Identificatori chimici
CAS 175201-51-1
Formula molecolare C9H9N3O2
Molecular Weight (g/mol) 191.19
Numero MDL MFCD00067901
InChI Key CACYYYIWDACOAQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,7-dimethylpyrazolo 1,5-a pyrimidine-6-carboxylic acid, pyrazolo 1,5-a pyrimidine-6-carboxylic acid, 2,7-dimethyl, maybridge1_004672, 6-carboxy-2,7-dimethylpyrazolo 1,5-a pyrimidine, pyrazolo 1,5-a pyrimidine-6-carboxylicacid, 2,7-dimethyl, 2,7-dimethylpyrazolo 1,5-a pyrimidine-6-carboxylicacid, 2,7-dimethyl-8-hydropyrazolo 1,5-a pyrimidine-6-carboxylic acid
PubChem CID 2736303
IUPAC Name 2,7-dimethylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carboxylic acid
SMILES CC1=NN2C(=C(C=NC2=C1)C(=O)O)C
Specifica
Materiale o nome chimico 2, 7-Dimethylpyrazolo[1, 5-a]pyrimidine-6-carboxylic acid
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 191.19
Percent Purity 97%