Learn More
2,7-Dimethylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2, 7-Dimethylpyrazolo[1, 5-a]pyrimidine-6-carboxylic acid |
| CAS min. % | 97.0 |
| Intervallo percentuale saggio | 97% |
| Imballaggio | Amber Glass Bottle |
| Quantità | 10 g |
| Peso formulazione | 191.19 |
| Percent Purity | 97% |