Learn More
2,7-Dinitro-9-fluorenone, 97%
Codice prodotto. 15471338
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15471338 5 g 5g
15481338 25 g 25g
15491338 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15471338 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H55176.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 31551-45-8 | C13H6N2O5 | 270.20 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 31551-45-8
Formula molecolare C13H6N2O5
Molecular Weight (g/mol) 270.20
Numero MDL MFCD00001153
InChI Key HDVGAFBXTXDYIB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,7-dinitro-9-fluorenone, 2,7-dinitrofluorenone, 9h-fluoren-9-one, 2,7-dinitro, 2,7-dinitro-9h-fluoren-9-one, fluoren-9-one, 2,7-dinitro, 9-fluorenone, 2,7-dinitro, ccris 2911, acmc-209hnh, maybridge1_004322, fluoren-9-one,7-dinitro
PubChem CID 35842
IUPAC Name 2,7-dinitrofluoren-9-one
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=C2C3=CC=C(C=C3C(=O)C2=C1)[N+]([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico 2,7-Dinitro-9-fluorenone
Punto di fusione 292°C to 295°C
Colore Yellow to Orange
Quantità 5 g
Peso formulazione 270.2
Percent Purity 97%
Forma fisica Powder