Learn More
2-(7-methyl-2-oxo-2H-chromen-4-yl)acetic Acid, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-(7-methyl-2-oxo-2H-chromen-4-yl)acetic Acid |
| CAS | 50402-83-0 |
| Formula molecolare | C12H10O4 |
| Quantità | 2.5 g |
| Sinonimo | (7-Methyl-2-oxo-2H-chromen-4-yl)acetic acid |
| InChI Formula | InChI=1S/C12H10O4/c1-7-2-3-9-8(5-11(13)14)6-12(15)16-10(9)4-7/h2-4,6H,5H2,1H3,(H,13,14) |
| SMILES | CC1=CC2=C(C=C1)C(=CC(=O)O2)CC(=O)O |
| IUPAC Name | 2-(7-methyl-2-oxochromen-4-yl)acetic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 218.2 |
| Peso formulazione | 218.0579 |