Learn More
2-(7-methyl-2-oxo-2H-chromen-4-yl)acetic Acid, TRC
Codice prodotto. 30341288
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30341288 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30341288 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB499335250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(7-methyl-2-oxo-2H-chromen-4-yl)acetic Acid
CAS 50402-83-0
Formula molecolare C12H10O4
Quantità 250 mg
Sinonimo (7-Methyl-2-oxo-2H-chromen-4-yl)acetic acid
InChI Formula InChI=1S/C12H10O4/c1-7-2-3-9-8(5-11(13)14)6-12(15)16-10(9)4-7/h2-4,6H,5H2,1H3,(H,13,14)
SMILES CC1=CC2=C(C=C1)C(=CC(=O)O2)CC(=O)O
IUPAC Name 2-(7-methyl-2-oxochromen-4-yl)acetic acid
Molecular Weight (g/mol) 218.2
Peso formulazione 218.0579