Learn More
2,7-Naphthalenediol, TRC
Codice prodotto. 30477679
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30477679 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30477679 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCN3448501G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2,7-Dihydroxynaphthalene
CAS 582-17-2
Formula molecolare C10 H8 O2
Quantità 1 g
Sinonimo 2,7-Naphthalenediol, 2,7-Dihydroxynaphthalene, 2,7-Naphthohydroquinone, 7-Hydroxy-2-naphthol, C.I. 76645, NSC 407541
InChI Formula InChI=1S/C10H8O2/c11-9-3-1-7-2-4-10(12)6-8(7)5-9/h1-6,11-12H
SMILES Oc1ccc2ccc(O)cc2c1
IUPAC Name naphthalene-2,7-diol
Molecular Weight (g/mol) 160.169
Peso formulazione 160.0524