Learn More
2,8-Bis-(trifluoromethyl)-4-quinolinol, Mikromol™
Codice prodotto. 30459478
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30459478 4 x 25 mg -
30050858 100 mg 100mg
30052077 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30459478 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM1198.0100254AMP
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2,8-Bis(trifluoromethyl)-4-quinolinol, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2,8-Bis-(trifluoromethyl)-4-quinolinol
CAS 35853-41-9
Nomi componenti o analita 2,8-Bis-(trifluoromethyl)-4-quinolinol
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C11 H5 F6 N O
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo 2,8-Bis-(trifluoromethyl)-4-quinolinol
InChI Formula InChI=1S/C11H5F6NO/c12-10(13,14)6-3-1-2-5-7(19)4-8(11(15,16)17)18-9(5)6/h1-4H,(H,18,19)
Tipo di soluzione Neat
SMILES Oc1cc(nc2c(cccc12)C(F)(F)F)C(F)(F)F
IUPAC Name 2,8-bis(trifluoromethyl)quinolin-4-ol
Molecular Weight (g/mol) 281.15
Quantità 4 x 25 mg
Peso formulazione 281.0275 g/mol