Learn More
2-(8-Bromooctyloxy)tetrahydropyran, tech. 90%
Codice prodotto. 11364444
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11364444 5 g 5g
11354444 1 g 1g
11374444 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11364444 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L01081.06
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 50816-20-1 | C13H25BrO2 | 293.245 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 50816-20-1
Formula molecolare C13H25BrO2
Molecular Weight (g/mol) 293.245
Numero MDL MFCD00014648
InChI Key JCRBYQZIJFWGOO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-8-bromooctyl oxy tetrahydro-2h-pyran, 2h-pyran, 2-8-bromooctyl oxy tetrahydro, 1-bromo-8-tetrahydropyranyloxy octane, 8-bromooctyl tetrahydropyranyl ether, 1-bromo-8-tetrahydropyranyloxyoctane, 2-8-bromooctyloxy tetrahydropyran, 2-8-bromooctyl oxy oxane, acmc-20aowo
PubChem CID 170916
IUPAC Name 2-(8-bromooctoxy)oxane
SMILES C1CCOC(C1)OCCCCCCCCBr
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(8-Bromooctyloxy)tetrahydropyran
Punti di ebollizione 130°C to 132°C (0.8 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Indice di rifrazione 1.477
Quantità 5 g
Beilstein 1306644
Peso formulazione 293.25
Percent Purity 90%
Grado Caratteristiche
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Privacy Policy.