Learn More
2,8-Dimethyldibenzothiophene, TRC
Codice prodotto. 17914785
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
2.5 g
Dimensione della confezione:
2.50g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17914785 250 mg 250mg
17910815 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17914785 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD448280250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1207-15-4
Formula molecolare C14 H12 S
Molecular Weight (g/mol) 212.3101
IUPAC Name 2,8-dimethyldibenzothiophene
SMILES Cc1ccc2sc3ccc(C)cc3c2c1
Specifica
Materiale o nome chimico 2,8-Dimethyldibenzothiophene
Quantità 250 mg
InChI Formula InChI=1S/C14H12S/c1-9-3-5-13-11(7-9)12-8-10(2)4-6-14(12)15-13/h3-8H,1-2H3
Peso formulazione 212.066