Learn More
2,9-Dimethyl-4,7-diphenyl-1,10-phenanthroline, 98%
Codice prodotto. 10255970 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10255970 1 g Bottiglia in vetro 1g
10425105 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10255970 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 161340010
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 4733-39-5 | C26H20N2 | 360.46 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4733-39-5
Formula molecolare C26H20N2
Molecular Weight (g/mol) 360.46
Numero MDL MFCD00004972
InChI Key STTGYIUESPWXOW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo bathocuproine, bathocuproin, 1,10-phenanthroline, 2,9-dimethyl-4,7-diphenyl, unii-9thp2v94fx, 9thp2v94fx, 2,9-dimethyl-4,7-diphenylpyridino 3,2-h quinoline, pubchem19657, bathocuproin 1g, bidd:gt0563
PubChem CID 65149
IUPAC Name 2,9-dimethyl-4,7-diphenyl-1,10-phenanthroline
SMILES CC1=CC(C2=CC=CC=C2)=C2C=CC3=C(C=C(C)N=C3C2=N1)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 2,9-Dimethyl-4,7-diphenyl-1,10-phenanthroline
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 277°C to 285°C
Colore Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 g
Beilstein 23, IV, 2160
Indice di Merck 15, 1005
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol,2-propanol,chloroform,benzene
Peso formulazione 360.45
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder