Learn More
2,9-Dimethyl-5-decyne, 96%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15460198
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15460198 1 g 1g
15470198 5 g 5g
15480198 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15460198 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H53414.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 19550-56-2 | Molecular Formula: C12H22 | Molecular Weight: 166.308 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 19550-56-2
Formula molecolare C12H22
Molecular Weight (g/mol) 166.308
Numero MDL MFCD00041611
InChI Key RCFYJIGZQAOTFV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,9-dimethyl-5-decyne, 2,9-dimethyl-dec-5-yne, acmc-1bu20, 5-decyne, 2,9-dimethyl, rcfyjigzqaotfv-uhfffaoysa
PubChem CID 140552
IUPAC Name 2,9-dimethyldec-5-yne
SMILES CC(C)CCC#CCCC(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico 2,9-Dimethyl-5-decyne
Densità 0.77
Punti di ebollizione 92°C (19 mmHg)
Formula lineare (CH3)2CH(CH2)2C≡C(CH2)2CH(CH3)2
Quantità 1 g
Peso formulazione 166.31
Percent Purity 96%