Learn More
2-Acetamido-2-deoxy-3-O-methyl-D-glucopyranose, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Acetamido-2-deoxy-3-O-methyl-D-glucopyranose |
| CAS | 94825-74-8 |
| Formula molecolare | C9 H17 N O6 |
| Quantità | 10 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C9H17NO6/c1-4(12)10-6-8(15-2)7(13)5(3-11)16-9(6)14/h5-9,11,13-14H,3H2,1-2H3,(H,10,12)/t5-,6-,7-,8-,9?/m1/s1 |
| SMILES | CO[C@H]1[C@H](O)[C@@H](CO)OC(O)[C@@H]1NC(=O)C |
| IUPAC Name | N-[(3R,4R,5S,6R)-2,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-4-methoxyoxan-3-yl]acetamide |
| Molecular Weight (g/mol) | 235.23 |
| Peso formulazione | 235.1056 |