Learn More
2-Acetamido-2-deoxy-alpha-D-glucopyranose, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10386160 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10386160 25 g Plastic bottle 25g
10687622 100 g Plastic bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10386160 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 102560250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10036-64-3
Formula molecolare C8H15NO6
Molecular Weight (g/mol) 221.21
Numero MDL MFCD00064359
InChI Key OVRNDRQMDRJTHS-PSLNIYNBNA-N
Sinonimo n-acetyl-alpha-d-glucosamine, alpha-glcnac, alpha-d-glcnac, 2-acetamido-2-deoxy-alpha-d-glucopyranose, unii-t13ti5gh3d, 2-acetylamino-2-deoxy-a-d-glucopyranose, t13ti5gh3d, 2-acetylamino-2-deoxy-alpha-d-glucopyranose, n-2s,3r,4r,5s,6r-2,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl oxan-3-yl acetamide, n-2s,3r,4r,5s,6r-2,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl tetrahydro-2h-pyran-3-yl acetamide
PubChem CID 82313
ChEBI CHEBI:44278
IUPAC Name N-[(2S,3R,4R,5S,6R)-2,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]acetamide
SMILES CC(=O)N[C@H]1[C@@H](O)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Acetamido-2-deoxy-α-D-glucopyranose
Nota nome 99.5+%
CAS min. % 99.0
CAS max % 100.0
Colore White
Perdita all'essiccatura 1.0% max. (105°C, 4 hrs)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99+%
Imballaggio Plastic bottle
Quantità 25 g
Beilstein 31, 170
Indice di Merck 10, 4318
Condizione di rotazione specifica + 41.00 (20.00°C c=2,H2O)
Rotazione specifica +39° to +43° (20°C, 589nm) (c=2, water)
Peso formulazione 221.21
Percent Purity ≥99.0%
Forma fisica Powder