Learn More
2-Acetamido-3-acetoxybenzoic Acid Methyl Ester, TRC
Codice prodotto. 30309246
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30309246 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30309246 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA168095100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Acetamido-3-acetoxybenzoic Acid Methyl Ester
CAS 100193-10-0
Formula molecolare C12H13NO5
Quantità 100 mg
Sinonimo N-Acetyl-3-hydroxyanthranilic Acid Methyl Ester Acetate, 2-(Acetylamino)-3-(acetyloxy)benzoic Acid Methyl Ester
InChI Formula InChI=1S/C12H13NO5/c1-7(14)13-11-9(12(16)17-3)5-4-6-10(11)18-8(2)15/h4-6H,1-3H3,(H,13,14)
SMILES COC(=O)c1cccc(OC(=O)C)c1NC(=O)C
IUPAC Name methyl 2-acetamido-3-acetyloxybenzoate
Molecular Weight (g/mol) 251.24
Peso formulazione 251.0794