Learn More
2-Acetamido-3-O-(D-1-carboxyethyl)-2-deoxy-2-D-glucose, TRC
Codice prodotto. 30179192
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
25 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
25mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30179192 50 mg 50mg
30178957 25 mg 25mg
30179069 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30179192 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA14826550MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 10597-89-4
Formula molecolare C11H19NO8
Molecular Weight (g/mol) 293.27
Sinonimo N-Acetylmuramic Acid;
IUPAC Name (2R)-2-[(2R,3R,4R,5R)-2-acetamido-4,5,6-trihydroxy-1-oxohexan-3-yl]oxypropanoic acid
SMILES C[C@@H](O[C@@H]([C@H](O)[C@H](O)CO)[C@@H](NC(=O)C)C=O)C(=O)O
Specifications
Materiale o nome chimico 2-Acetamido-3-O-(D-1-carboxyethyl)-2-deoxy-2-D-glucose
Quantità 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C11H19NO8/c1-5(11(18)19)20-10(9(17)8(16)4-14)7(3-13)12-6(2)15/h3,5,7-10,14,16-17H,4H2,1-2H3,(H,12,15)(H,18,19)/t5-,7+,8-,9-,10-/m1/s1
Peso formulazione 293.1111