Learn More
2-Acetamido-4-methyl-5-thiazolesulfonyl chloride, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10132324
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Glass bottle
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico 2-Acetamido-4-methyl-5-thiazolesulfonyl chloride
CAS 69812-29-9
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 161°C to 164°C
Colore White to Brown
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (HPLC)
Imballaggio Glass bottle
Formula molecolare C6H7ClN2O3S2
Numero MDL MFCD00005320
Quantità 1 g
Sinonimo 2-acetamido-4-methylthiazole-5-sulfonyl chloride, 2-acetamido-4-methyl-5-thiazolesulfonyl chloride, 2-acetylamino-4-methyl-thiazole-5-sulfonyl chloride, 5-thiazolesulfonyl chloride, 2-acetylamino-4-methyl, 2-acetamido-4-methylthiazole-5-sulphonyl chloride, 2-acetylamino-4-methyl-1,3-thiazole-5-sulfonyl chloride, 2-acetylamino-4-methylthiazole-5-sulfonyl chloride, 2-acetylamino-4-methyl-1,3-thiazol-5-ylsulphonyl chloride, n-5-chlorosulfonyl-4-methyl-1,3-thiazol-2-yl acetamide, ksc355a5n
InChI Key NXGKPRKPUCSEIL-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=C(SC(=N1)NC(=O)C)S(=O)(=O)Cl
IUPAC Name 2-acetamido-4-methyl-1,3-thiazole-5-sulfonyl chloride
Molecular Weight (g/mol) 254.71
PubChem CID 96951
Peso formulazione 254.71
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Acetamido-4-methyl-5-thiazolesulfonyl chloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • EUH029-A contatto con l'acqua libera un gas tossico.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P402+P404-Conservare in luogo asciutto e in recipiente chiuso.