Learn More
Alfa Aesar™ 2-Acetamido-5-bromobenzoic acid, 98%
Codice prodotto. 11351527
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11351527 25 g 25g
11341527 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11351527 Fornitore Alfa Aesar™ N. del fornitore L02139.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 38985-79-4
Formula molecolare C9H7BrNO3
Molecular Weight (g/mol) 257.06
Numero MDL MFCD00040904
InChI Key QVABAFHRLMDDLM-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 520935
IUPAC Name 2-acetamido-5-bromobenzoic acid
SMILES CC(=O)NC1=CC=C(Br)C=C1C([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Acetamido-5-bromobenzoic acid
Punto di fusione 222°C to 224°C
Quantità 25 g
Beilstein 882463
Sinonimo 5-bromo-2-acetamidobenzoic acid, 2-acetamino-5-bromobenzoic acid, n-acetyl-5-bromo-anthranilic acid, 2-acetylamino-5-bromobenzoic acid, n-acetyl-5-bromoanthranilic acid, 2-acetamido-5-bromobenzoic acid, benzoic acid,2-acetylamino-5-bromo, benzoic acid, 2-acetylamino-5-bromo
Peso formulazione 258.07
Percent Purity 98%