Learn More
2-Acetamidophenol, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3211567
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Plastic bottle
614-80-2
C8H9NO2
151.16
MFCD00002181
ADVGKWPZRIDURE-UHFFFAOYSA-N
2-acetamidophenol, n-2-hydroxyphenyl acetamide, 2'-hydroxyacetanilide, o-hydroxyacetanilide, 2-acetaminophenol, 2-hydroxyacetanilide, o-acetamidophenol, o-acetylamino phenol, 2-acetylamino phenol, o-acetaminophenol
11972
N-(2-hydroxyphenyl)acetamide
CC(=O)NC1=CC=CC=C1O
614-80-2
C8H9NO2
151.16
MFCD00002181
ADVGKWPZRIDURE-UHFFFAOYSA-N
2-acetamidophenol, n-2-hydroxyphenyl acetamide, 2'-hydroxyacetanilide, o-hydroxyacetanilide, 2-acetaminophenol, 2-hydroxyacetanilide, o-acetamidophenol, o-acetylamino phenol, 2-acetylamino phenol, o-acetaminophenol
11972
N-(2-hydroxyphenyl)acetamide
CC(=O)NC1=CC=CC=C1O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico 2-Acetamidophenol
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 207°C to 210°C
Colore Brown to White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (HPLC)
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare CH3CONHC6H4OH
Quantità 25 g
Beilstein 13,37
Informazioni di solubilità Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in alcohol,alkaline solutions,slightly in methanol
Peso formulazione 151.16
Percent Purity 97%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Acetamidophenol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.