Learn More
2-Acetamidophenol, 97%
Codice prodotto. 11474797
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11474797 25 g 25g
11484797 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11474797 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B21264.14
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 614-80-2 | C8H9NO2 | 151.165 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 614-80-2
Formula molecolare C8H9NO2
Molecular Weight (g/mol) 151.165
Numero MDL MFCD00002181
InChI Key ADVGKWPZRIDURE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-acetamidophenol, n-2-hydroxyphenyl acetamide, 2'-hydroxyacetanilide, o-hydroxyacetanilide, 2-acetaminophenol, 2-hydroxyacetanilide, o-acetamidophenol, o-acetylamino phenol, 2-acetylamino phenol, o-acetaminophenol
PubChem CID 11972
IUPAC Name N-(2-hydroxyphenyl)acetamide
SMILES CC(=O)NC1=CC=CC=C1O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Acetamidophenol
Punto di fusione 205°C to 210°C
Quantità 25 g
Beilstein 607592
Peso formulazione 151.17
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Acetamidophenol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Acetamidophenol