Learn More
2-Acetamidophenol, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10492942 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10492942 100 g Plastic bottle 100g
10006812 25 g Plastic bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10492942 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 102311000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 614-80-2 | Molecular Formula: C8H9NO2 | Molecular Weight: 151.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 614-80-2
Formula molecolare C8H9NO2
Molecular Weight (g/mol) 151.16
Numero MDL MFCD00002181
InChI Key ADVGKWPZRIDURE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-acetamidophenol, n-2-hydroxyphenyl acetamide, 2'-hydroxyacetanilide, o-hydroxyacetanilide, 2-acetaminophenol, 2-hydroxyacetanilide, o-acetamidophenol, o-acetylamino phenol, 2-acetylamino phenol, o-acetaminophenol
PubChem CID 11972
IUPAC Name N-(2-hydroxyphenyl)acetamide
SMILES CC(=O)NC1=CC=CC=C1O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Acetamidophenol
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 207°C to 210°C
Colore Brown to White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (HPLC)
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare CH3CONHC6H4OH
Quantità 100 g
Beilstein 13,37
Informazioni di solubilità Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in alcohol,alkaline solutions,slightly in methanol
Peso formulazione 151.16
Percent Purity 97%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Acetamidophenol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.