Learn More
2-Acetamidophenol, TRC
Codice prodotto. 17954675
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
100mg
10g
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
17954675 1 g 1g
17920585 100 mg 100mg
17972535 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 17954675 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA1584901G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 614-80-2
Formula molecolare C8 H9 N O2
Molecular Weight (g/mol) 151.16
Sinonimo N-(2-Hydroxyphenyl)-acetamide, Paracetamol Imp. A (EP), 2-Acetamidophenol, Acetamide, N-(2-hydroxyphenyl)-, Acetanilide, 2'-hydroxy- (7CI,8CI), Acetanilide, o-hydroxy- (3CI), 2-(Acetylamino)phenol, 2-(N-Acetylamino)phenol, 2-Acetaminophenol, 2-Hydroxyacetanilide, 2'-Hydroxyacetanilide, N-Acetyl-2-aminophenol, N-Acetyl-o-aminophenol, NSC 3989, Orthocetamol, o-(Acetylamino)phenol, o-Acetamidophenol, o-Acetaminophenol, o-Hydroxyacetanilide
IUPAC Name N-(2-hydroxyphenyl)acetamide
SMILES CC(=O)Nc1ccccc1O
Specifica
Materiale o nome chimico N-(2-Hydroxyphenyl)-acetamide (2-Acetamidophenol)
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C8H9NO2/c1-6(10)9-7-4-2-3-5-8(7)11/h2-5,11H,1H3,(H,9,10)
Peso formulazione 151.0633