Learn More
2'-Acetonaphthone, 99%
Codice prodotto. 10574091 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10574091 100 g 100g
10397520 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10574091 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 158881000
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 93-08-3 | C12H10O | 170.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 93-08-3
Formula molecolare C12H10O
Molecular Weight (g/mol) 170.21
Numero MDL MFCD00004108
InChI Key XSAYZAUNJMRRIR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-acetylnaphthalene, 2-acetonaphthone, 2'-acetonaphthone, methyl 2-naphthyl ketone, acetonaphthone, 1-naphthalen-2-yl ethanone, 1-2-naphthyl ethanone, ethanone, 1-2-naphthalenyl, oranger cyrstals, 2-naphthyl methyl ketone
PubChem CID 7122
ChEBI CHEBI:52364
IUPAC Name 1-naphthalen-2-ylethanone
SMILES CC(=O)C1=CC2=CC=CC=C2C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 2'-Acetonaphthone
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 53.0°C to 56.0°C
Colore White
Punti di ebollizione 300.0°C to 301.0°C
Punto d'infiammabilità 168°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare C10H7COCH3
Quantità 100 g
Beilstein 07, 402
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
Peso formulazione 170.21
Percent Purity 99%
Forma fisica Fine Crystalline Powder and Chunks
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2'-Acetonaphthone
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
Indicazioni di pericolo
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente viso, mani ed eventu dopo l'uso.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P391-Raccogliere il materiale fuoriuscito.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in un impianto di smalt.