missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Acetoxybenzoic-3,4,5,6-d4 Acid, CDN
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Acetylsalicylic Acid-d4 |
| CAS | 97781-16-3 |
| Formula molecolare | C9 2H4 H4 O4 |
| Quantità | 0.05 g |
| InChI Formula | InChI=1 S/C9H8O4/c1-6(10)13-8-5-3-2-4-7(8)9(11)12/h2-5 H,1H3,(H,11,12)/i2D,3 D,4 D,5 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(C(=O)O)c(OC(=O)C)c1[2 H] |
| IUPAC Name | 2-acetyloxy-3,4,5,6-tetradeuteriobenzoic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 184.18 |
| Peso formulazione | 184.0674 g/mol |
| Percent Purity | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?