Learn More
2-Acetoxyisobutyryl bromide, 96%
Codice prodotto. 11436780
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11436780 25 g 25g
11426780 5 g 5g
11446780 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11436780 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L11592.14
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 40635-67-4 | C6H9BrO3 | 209.039 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 40635-67-4
Formula molecolare C6H9BrO3
Molecular Weight (g/mol) 209.039
Numero MDL MFCD00040923
InChI Key OOKAXSHFTDPZHP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-acetoxyisobutyryl bromide, 2-acetoxy-2-methylpropionyl bromide, 1-bromocarbonyl-1-methylethyl acetate, alpha-acetoxy-isobutyryl bromide, a-acetoxyisobutyryl bromide, alpha-acetoxyisobutyryl bromide, 2-acetoxyisobutyryl bromide;2-acetoxy-2-methylpropionyl bromide, propanoyl bromide, 2-acetyloxy-2-methyl, aibb, pubchem17437
PubChem CID 2724715
IUPAC Name (1-bromo-2-methyl-1-oxopropan-2-yl) acetate
SMILES CC(=O)OC(C)(C)C(=O)Br
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Acetoxyisobutyryl bromide
Densità 1.42
Punti di ebollizione 100°C to 110°C (25 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Indice di rifrazione 1.457
Quantità 25 g
Numero UN UN3265
Beilstein 2432585
Sensibilità Moisture sensitive
Peso formulazione 209.05
Percent Purity 96%