Learn More
2-Acetoxyisobutyryl Bromide, TRC
Codice prodotto. 30319125
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30319125 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30319125 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA16451025G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Acetoxyisobutyryl Bromide
CAS 40635-67-4
Formula molecolare C6H9BrO3
Quantità 25 g
Sinonimo 2-(Acetyloxy)-2-methyl-propanoyl Bromide, Mattock's Bromide, alpha-Acetoxyisobutyryl Bromide
InChI Formula InChI=1S/C6H9BrO3/c1-4(8)10-6(2,3)5(7)9/h1-3H3
SMILES CC(=O)OC(C)(C)C(=O)Br
IUPAC Name (1-bromo-2-methyl-1-oxopropan-2-yl) acetate
Molecular Weight (g/mol) 209.04
Peso formulazione 207.9735