Learn More
2-Acetoxyisobutyryl chloride, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11374384
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
Codice prodotto. 11374384
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L00957.09
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
View alternative products
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 40635-66-3
Formula molecolare C6H9ClO3
Molecular Weight (g/mol) 164.585
Numero MDL MFCD00000708
InChI Key RBTCRFLJLUNCLL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-acetoxyisobutyryl chloride, 1-chlorocarbonyl-1-methylethyl acetate, 2-acetoxy-2-methylpropionyl chloride, propanoyl chloride, 2-acetyloxy-2-methyl, 2-acetoxyisobutyroyl chloride, 2-chloro-1,1-dimethyl-2-oxoethyl acetate, acmc-1an8z, 2-acetoxyisobutyrylchloride, acetoxyisobutyric acid chloride, acetoxy-iso-butyrylchloride
PubChem CID 123496
IUPAC Name (1-chloro-2-methyl-1-oxopropan-2-yl) acetate
SMILES CC(=O)OC(C)(C)C(=O)Cl
Specifications
Materiale o nome chimico 2-Acetoxyisobutyryl chloride
Densità 1.15
Punti di ebollizione 55°C to 56°C (6 mmHg)
Punto d'infiammabilità 68°C (154°F)
Indice di rifrazione 1.429
Quantità 10 g
Numero UN UN3265
Beilstein 507772
Sensibilità Moisture sensitive
Peso formulazione 164.59
Percent Purity 98%