Learn More
2-Acetyl-3-bromothiophene, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11374556
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11374556 25 g 25g
11354556 1 g 1g
11364556 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11374556 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L20113.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 42877-08-7
Formula molecolare C6H5BrOS
Molecular Weight (g/mol) 205.07
Numero MDL MFCD00794287
InChI Key ZUXPELAHJQSZTE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-acetyl-3-bromothiophene, 1-3-bromothiophen-2-yl ethanone, 1-3-bromothiophen-2-yl ethan-1-one, 1-3-bromo-2-thienyl-1-ethanone, bromothienylethanone, 1-3-bromothien-2-yl ethanone, 1-3-bromo-2-thienyl ethanone, pubchem7280, acmc-20ai7w
PubChem CID 2764496
SMILES CC(=O)C1=C(Br)C=CS1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Acetyl-3-bromothiophene
Punto di fusione 41°C to 45°C
Punti di ebollizione 102°C to 105°C (4 mmHg)
Indice di rifrazione 1.614
Quantità 25 g
Beilstein 116973
Sensibilità Light sensitive
IUPAC Name 1-(3-bromothiophen-2-yl)ethan-1-one
Peso formulazione 205.07
Percent Purity 97%